2-Aminofenol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline, o-Aminophenol
OR40733-100G OR40733-500G
APOSOR40733-100GEA 622 DKK
APOSOR40733-100G APOSOR40733-500G
2-Aminofenol 99%
2-Aminofenol
Formel: C₆H₇NO
Smeltepunkt: 170…175 °C
Flammepunkt: 168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007690
CAS-nummer: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN nummer: 2512
ADR: 6.1,III