4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Piperazin-1-yl(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone
OR361540-1G OR361540-5G
APOSOR361540-1GEA 600 DKK
APOSOR361540-1G APOSOR361540-5G
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₅BN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657704
CAS-nummer: 864754-07-4