3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR350386-25G OR350386-5G
APOSOR350386-25GEA 1640 DKK
APOSOR350386-25G APOSOR350386-5G
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin 95%
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₆H₁₆N₂
Smeltepunkt: 277…280 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004974
CAS-nummer: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4