4-Chlor-2-methyl-3-nitropyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-3-nitro-2-picoline
OR345551-1G OR345551-250MG
APOSOR345551-1GEA 1130 DKK
APOSOR345551-1G APOSOR345551-250MG
4-Chlor-2-methyl-3-nitropyridin 95%
4-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11215572
CAS-nummer: 23056-35-1