4-Nitrophenyl isothiocyanat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322064-5G OR322064-1G
APOSOR322064-5GEA 426 DKK
APOSOR322064-5G APOSOR322064-1G
4-Nitrophenyl isothiocyanat
4-Nitrophenyl isothiocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007307
CAS-nummer: 2131-61-5