6-Methylpyridine-3-carbothioamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methylthionicotinamide
OR29808-1G OR29808-250MG
APOSOR29808-1GEA 1980 DKK
APOSOR29808-1G APOSOR29808-250MG
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
Formel: C₇H₈N₂S
Smeltepunkt: 193…196 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00114709
CAS-nummer: 175277-57-3