(R)-(-)-Methyl3-hydroxybutyrat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (R)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (R)-3-hydroxybutyrate, Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate
OR28835-100G OR28835-10G OR28835-25G
APOSOR28835-100GEA 2040 DKK
APOSOR28835-100G APOSOR28835-10G APOSOR28835-25G
(R)-(-)-Methyl3-hydroxybutyrat
(R)-(-)-Methyl3-hydroxybutyrat
Formel: C₅H₁₀O₃
Kogepunkt: 72 °C/17mmHg
Massefylde: 1,055 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063289
CAS-nummer: 3976-69-0