4-Chlor-o-phenylendiamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
OR2703-100G OR2703-25G OR2703-500G
APOSOR2703-100GEA 589 DKK
APOSOR2703-100G APOSOR2703-25G APOSOR2703-500G
4-Chlor-o-phenylendiamin 97%
4-Chlor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇ClN₂
Smeltepunkt: 71…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011691
CAS-nummer: 95-83-0