Ethyl-4-{2-hydroxy-2-[4-(methylsulphonyl)phenyl]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 4-{2-hydroxy-2-[4-(methylsulphonyl)phenyl]ethyl}piperazine-1-carboxylate
OR14122-10G OR14122-1G OR14122-5G
APOSOR14122-10GEA 10110 DKK
APOSOR14122-10G APOSOR14122-1G APOSOR14122-5G
Ethyl-4-{2-hydroxy-2-[4-(methylsulphonyl)phenyl]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Ethyl-4-{2-hydroxy-2-[4-(methylsulphonyl)phenyl]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel: C₁₆H₂₄N₂O₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689707
CAS-nummer: 924869-23-8