3-(Chloromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11476-5G OR11476-1G OR11476-25G
APOSOR11476-5GEA 600 DKK
APOSOR11476-5G APOSOR11476-1G APOSOR11476-25G
3-(Chloromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Chloromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09475872
CAS-nummer: 957035-15-3