(4-(Brommethyl)phenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
OR0901-25G OR0901-5G
APOSOR0901-25GEA 458 DKK
APOSOR0901-25G APOSOR0901-5G
(4-(Brommethyl)phenyl)eddikesyre 97%
(4-(Brommethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
Smeltepunkt: 178…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010632
CAS-nummer: 13737-36-5