(4-Bromphenyl)acetonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
OR017366-1G OR017366-5G OR017366-10G
APOSOR017366-1GEA 164 DKK
APOSOR017366-1G APOSOR017366-5G APOSOR017366-10G
(4-Bromphenyl)acetonitril 97%
(4-Bromphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molekylvægt: 196.05 g/mol
Kogepunkt: 286 °C
Smeltepunkt: 45…49 °C
Massefylde: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001916
CAS-nummer: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III