2,3,4-Trichlorbenzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3,4-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR0054-100G OR0054-25G OR0054-5G
APOSOR0054-100GEA 14030 DKK
APOSOR0054-100G APOSOR0054-25G APOSOR0054-5G
2,3,4-Trichlorbenzensulfonylchlorid 98%
2,3,4-Trichlorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₂Cl₄O₂S
Smeltepunkt: 63…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024871
CAS-nummer: 34732-09-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III