Tetrazolium blue chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Blue Tetrazolium, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride), BTC, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), Blue Tetrazolium chloride
BIT3025-10G BIT3025-5G BIT3025-25G
APOSBIT3025-10GEA 709 DKK
APOSBIT3025-10G APOSBIT3025-5G APOSBIT3025-25G
Tetrazolium blue chloride
Tetrazolium blue chloride
Formel: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
Smeltepunkt: 255 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040933
CAS-nummer: 1871-22-3