2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-methylbenzene, α'-Bromo-3-fluoro-o-xylene
PC9288-1G PC9288-5G
APOSPC9288-1GEA 1440 DKK
APOSPC9288-1G APOSPC9288-5G
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660281
CAS-nummer: 886502-18-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III