2-Fluoro-3-methoxypyridine-5-boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901701-1G PC901701-250MG
APOSPC901701-1GEA 2840 DKK
APOSPC901701-1G APOSPC901701-250MG
2-Fluoro-3-methoxypyridine-5-boronic acid 95%
2-Fluoro-3-methoxypyridine-5-boronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17012001
CAS-nummer: 1451392-07-6