4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC52125-1G PC52125-250MG PC52125-5G PC52125-25G
APOSPC52125-1GEA 578 DKK
APOSPC52125-1G APOSPC52125-250MG APOSPC52125-5G APOSPC52125-25G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide 95%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide
Formel: C₇H₇BrFNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28986199
CAS-nummer: 1645275-47-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III