Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate, 4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC51211-1G PC51211-250MG
APOSPC51211-1GEA 2970 DKK
APOSPC51211-1G APOSPC51211-250MG
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18258301
CAS-nummer: 1211539-36-4