2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Carboxy-4-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 6-Chloro-5-nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC51195-1G PC51195-5G
APOSPC51195-1GEA 491 DKK
APOSPC51195-1G APOSPC51195-5G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃ClF₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847295
CAS-nummer: 22227-59-4