4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-hydroxy-4-nitrotoluene, 4-Fluoro-5-nitro-o-cresol
PC51193-1G PC51193-250MG PC51193-5G
APOSPC51193-1GEA 1310 DKK
APOSPC51193-1G APOSPC51193-250MG APOSPC51193-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Formel: C₇H₆FNO₃
Smeltepunkt: 138…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779286
CAS-nummer: 122455-84-9