tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502892-1G PC502892-250MG
APOSPC502892-1GEA 828 DKK
APOSPC502892-1G APOSPC502892-250MG
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate
Formel: C₉H₁₆F₃NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31653054
CAS-nummer: 2092899-89-1