3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500556-1G PC500556-250MG PC500556-5G
APOSPC500556-1GEA 1730 DKK
APOSPC500556-1G APOSPC500556-250MG APOSPC500556-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18394043
CAS-nummer: 1246527-18-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III