4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49243-1G PC49243-250MG
APOSPC49243-1GEA 2400 DKK
APOSPC49243-1G APOSPC49243-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22378818
CAS-nummer: 1008769-87-6