5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48352-1G PC48352-250MG
APOSPC48352-1GEA 2270 DKK
APOSPC48352-1G APOSPC48352-250MG
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541878
CAS-nummer: 1445995-86-7