(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446167-1G PC446167-5G
APOSPC446167-1GEA 915 DKK
APOSPC446167-1G APOSPC446167-5G
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol
Formel: C₆H₅F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11520700
CAS-nummer: 1065267-14-2