2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Difluoromethyl)-4-hydroxy-5-nitropyridine
PC400192-1G PC400192-250MG PC400192-5G
APOSPC400192-1GEA 6440 DKK
APOSPC400192-1G APOSPC400192-250MG APOSPC400192-5G
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Formel: C₆H₄F₂N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25481266
CAS-nummer: 1805314-41-3