2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302450-1G PC302450-5G PC302450-10G
APOSPC302450-1GEA 1020 DKK
APOSPC302450-1G APOSPC302450-5G APOSPC302450-10G
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₉F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258719
CAS-nummer: 1017779-84-8
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III