2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Cyanomethyl)-2,4-difluoroanisole
PC302162-1G PC302162-5G
APOSPC302162-1GEA 785 DKK
APOSPC302162-1G APOSPC302162-5G
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115909
CAS-nummer: 886498-69-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III