1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1411-1G PC1411-25G PC1411-5G
APOSPC1411-1GEA 828 DKK
APOSPC1411-1G APOSPC1411-25G APOSPC1411-5G
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formel: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Kogepunkt: 78…80 °C (0,02 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368743
CAS-nummer: 886762-54-5