4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Amino-3-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC10401-1G PC10401-5G PC10401-10G
APOSPC10401-1GEA 175 DKK
APOSPC10401-1G APOSPC10401-5G APOSPC10401-10G
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368682
CAS-nummer: 886762-75-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III