4-(4-Methylphenyl)piperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965671-1G OR965671-5G
APOSOR965671-1GEA 1430 DKK
APOSOR965671-1G APOSOR965671-5G
4-(4-Methylphenyl)piperidine 98%
4-(4-Methylphenyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₇N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03839928
CAS-nummer: 59083-39-5