1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941075-1G OR941075-250MG
APOSOR941075-1GEA 5940 DKK
APOSOR941075-1G APOSOR941075-250MG
1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
1-Methylindole-3-acetonitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038157
CAS-nummer: 51584-17-9