Methyl 2-chloro-5-cyanobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR940784-1G OR940784-250MG
APOSOR940784-1GEA 3640 DKK
APOSOR940784-1G APOSOR940784-250MG
Methyl 2-chloro-5-cyanobenzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-cyanobenzoate
Formel: C₉H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13192027
CAS-nummer: 914106-36-8