2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931456-1G OR931456-500MG
APOSOR931456-1GEA 6490 DKK
APOSOR931456-1G APOSOR931456-500MG
2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid 95%
2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15071443
CAS-nummer: 1071433-06-1