Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2S)-2-[[9H-fluoren-9-ylmethoxy(hydroxy)methyl]amino]-3-(4-sulphooxyphenyl)propanoate sodium salt
OR929796-1G OR929796-250MG
APOSOR929796-1GEA 3570 DKK
APOSOR929796-1G APOSOR929796-250MG
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt 97%
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt
Formel: C₂₄H₂₂NO₈S·Na
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077078
CAS-nummer: 106864-37-3