1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918384-1G OR918384-250MG
APOSOR918384-1GEA 4310 DKK
APOSOR918384-1G APOSOR918384-250MG
1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13188647
CAS-nummer: 610791-39-4