Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907999-1G OR907999-250MG OR907999-5G
APOSOR907999-1GEA 1120 DKK
APOSOR907999-1G APOSOR907999-250MG APOSOR907999-5G
Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate 97%
Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10698699
CAS-nummer: 247092-10-0