Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl 4-((chlorosulphonyl)methyl)benzoate, [4-(Methoxycarbonyl)phenyl]methanesulphonyl chloride, Methyl 4-(chlorosulphonylmethyl)benzoate
OR6079-1G OR6079-250MG
APOSOR6079-1GEA 1050 DKK
APOSOR6079-1G APOSOR6079-250MG
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Formel: C₉H₉ClO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07778383
CAS-nummer: 130047-14-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,II