4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55422-1G OR55422-250MG
APOSOR55422-1GEA 4910 DKK
APOSOR55422-1G APOSOR55422-250MG
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrIN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31619569
CAS-nummer: 2091791-61-4