3-Methylpyrrolidin-3-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR480853-1G OR480853-5G
APOSOR480853-1GEA 436 DKK
APOSOR480853-1G APOSOR480853-5G
3-Methylpyrrolidin-3-ol 95%
3-Methylpyrrolidin-3-ol
Formel: C₅H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100984
CAS-nummer: 125032-87-3