N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR475075-1G OR475075-250MG
APOSOR475075-1GEA 994 DKK
APOSOR475075-1G APOSOR475075-250MG
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD31695688
CAS-nummer: 2367002-86-4