Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471709-1G OR471709-250MG
APOSOR471709-1GEA 5340 DKK
APOSOR471709-1G APOSOR471709-250MG
Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate
Formel: C₁₃H₁₆O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31695761
CAS-nummer: 125041-96-5