5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Bromo-2-methyl-pyridine-6-carbaldehyde, 5-Bromo-6-methylpicolinaldehyde
OR471543-1G OR471543-250MG OR471543-5G
APOSOR471543-1GEA 1430 DKK
APOSOR471543-1G APOSOR471543-250MG APOSOR471543-5G
5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₇H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11227149
CAS-nummer: 137778-18-8