2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Bromo-4-methoxy-phenyl)methanol
OR471018-5G OR471018-1G
APOSOR471018-5GEA 2850 DKK
APOSOR471018-5G APOSOR471018-1G
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Formel: C₈H₉BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042785
CAS-nummer: 163190-79-2