3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400666-1G OR400666-250MG
APOSOR400666-1GEA 3550 DKK
APOSOR400666-1G APOSOR400666-250MG
3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393570
CAS-nummer: 725718-12-7