3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400242-250MG OR400242-1G OR400242-5G
APOSOR400242-250MGEA 218 DKK
APOSOR400242-250MG APOSOR400242-1G APOSOR400242-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₂Si
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28040529
CAS-nummer: 16116-82-8