Allylamine, N-CBZ protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzyl (prop-2-en-1-yl)carbamate, Benzyl allylcarbamate
OR28285-1G OR28285-250MG
APOSOR28285-1GEA 1830 DKK
APOSOR28285-1G APOSOR28285-250MG
Allylamine, N-CBZ protected
Allylamine, N-CBZ protected
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Kogepunkt: 120…125 °C (1 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01570995
CAS-nummer: 5041-33-8