4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(4-Chlorophenyl)dimethylamine
OR17922-1G OR17922-5G OR17922-10G
APOSOR17922-1GEA 262 DKK
APOSOR17922-1G APOSOR17922-5G APOSOR17922-10G
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Formel: C₈H₁₀ClN
Kogepunkt: 114…115 °C (12 mm Hg)
Smeltepunkt: 32…37 °C
Massefylde: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07780200
CAS-nummer: 698-69-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III