2-(Hydroxymethyl)indoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2,3-Dihydro-1H-indol-2-yl)methanol, 2,3-Dihydro-2-(hydroxymethyl)-1H-indole
OR14016-1G OR14016-250MG
APOSOR14016-1GEA 2460 DKK
APOSOR14016-1G APOSOR14016-250MG
2-(Hydroxymethyl)indoline
2-(Hydroxymethyl)indoline
Formel: C₉H₁₁NO
Smeltepunkt: 49…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200868
CAS-nummer: 138969-57-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III