5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene mixture of isomers ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T2284-1G T2284-5G
TCIAT2284-1GEA 362 DKK
TCIAT2284-1G TCIAT2284-5G
5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene mixture of isomers ≥97.0% (by GC)
5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene
Formel: C₈H₁₄Si
Kogepunkt: 140°C
Smeltepunkt: –19°C
Flammepunkt: 29°C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00010666
CAS-nummer: 25134-15-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %